Learn More
OHAUS™ Rotor, ángulo, 12 de 15 ml, fondo redondo/cónico
Código de producto. 15886622 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
12 x 15 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
15886622 12 x 15 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15886622 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30130877
Requires
Multicentrífuga serie 5000 Frontier
Rotor angular para multicentrífuga serie 5000 Frontier
  • Capacidad: 12 x 15 ml
  • Fuerza g máx.: 4.427g
  • Velocidad máxima: 6.000 rpm
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Ángulo del rotor 12 de 15 ml RB/FA
Material Polipropileno
Tipo Rotor angular
Capacidad 12 x 15 mL
RCF máx. 4.427 x g
Vel. máx 6.000 rpm
Peso neto 1,550 kg
Para utilizar con (equipo) FC5706
Ángulo 32°
Incluye Rotor angular 12 de 15 ml RB
Biocontainment Sí, cuando se utiliza con tapas de biocontención