Learn More
OHAUS™ Rotor, ángulo, 10 de 50 ml FA, ID
Código de producto. 15876662 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
10 x 50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
15876662 10 x 50 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15876662 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30314829
Requires
Multicentrífuga Pro serie 5000 Frontier
Rotor angular para centrífugas Multi Pro serie 5000 de Frontier
  • Capacidad: 10 x 50 ml
  • Fuerza g máx.: 16.022g
  • Velocidad máxima: 10.500 rpm
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor, ángulo, 10 de 50 ml FA, ID
Material Acero inoxidable
Tipo Rotor angular
Capacidad 10 x 50 mL
RCF máx. 16.022 x g
Vel. máx 10.500 rpm
Peso neto 6,710 kg
Para utilizar con (equipo) FC5714
Ángulo 38°
Incluye ND
Biocontainment Sí, cuando se utiliza con tapas de biocontención