Learn More
Hettich™ Adaptador de rotor para portador n.º 1425
Código de producto. 10392352
Change view
Click to view available options
Capacidad:
1 tubo de 100 ml
12 tubos de 6 a 7 ml
14 x 3 mL
4 tubos de 9 a 10 ml
50 mL
7 tubos de 1,6 a 7 ml
7 tubos de 4 a 10 ml
7 x 15 mL
Tubos de 50 ml
Tipo de tubo:
Cónica, sangre/orina
Cónico con faldón
Cónicos
Fondo redondo
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tipo de tubo unitSize
10392352 1 tubo de 100 ml Fondo redondo cada uno
10318343 7 tubos de 1,6 a 7 ml Cónicos cada uno
10659792 7 x 15 mL Fondo redondo cada uno
10033942 Tubos de 50 ml Cónico con faldón cada uno
12053874 14 x 3 mL Fondo redondo cada uno
10272293 12 tubos de 6 a 7 ml Fondo redondo cada uno
10344443 4 tubos de 9 a 10 ml Fondo redondo cada uno
10246903 7 tubos de 4 a 10 ml Cónica, sangre/orina cada uno
10347322 50 mL Cónicos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10392352 Proveedor Hettich™ N.º de proveedor 1437
Diseñados para uso con rotores Hettich. Los rotores Hettich están optimizados para que funcionen de continuo y proporcionen una larga vida útil
  • Adaptador de rotor para portadores Hettich
  • Para centrífuga Universal 320/320 R
  • Las centrífugas universales se pueden utilizar tanto para aplicaciones estándar como especiales, son rentables y ahorran un valioso espacio en el laboratorio
Especificaciones
Tipo Adaptador
Tipo de tubo Fondo redondo
Capacidad 1 tubo de 100 ml
Diámetro máx. del tubo 44 mm
Longitud máx. del tubo 100 mm
Para utilizar con (equipo) Portador n.º 1425 y rotor basculante 1494 para centrífuga Universal 320/320 R
Recipientes por adaptador 1