Learn More
Thermo Scientific™ Rotor, 4-Place Swinging Bucket, para centrífuga Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1,6™
Código de producto. 10502173 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
4 x 400 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
10502173 4 x 400 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10502173 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75002000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2585.00€
    2470.00€ / paquete de 1
    Ahorro 115.00€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con las centrífugas Legend Mach 1,6 y 1,6R
  • El cuerpo del rotor solo; los cubos y las tapas de biocontención se venden por separado
  • Elija cubos rectangulares o redondos
  • Los adaptadores se venden por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rotor
Capacidad 4 x 400 mL
RCF máx. 4.618 x g
Vel. máx 4.700 rpm
Para utilizar con (equipo) Leyenda Mach serie 1,6