Learn More
Scientific Industries SI™ Agitador rotativo/de balanceo Roto-Shake Genie de 230 V sin tapón
Código de producto. 12613125 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
12613125 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 12613125 Proveedor Scientific Industries SI™ N.º de proveedor 83041386
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1430.00€
    1292.73€ / paquete de 1
    Ahorro 137.27€
    9% Descuento
En stock
Agitador rotativo multiuso de alta resistencia que se convierte en un agitador de balanceo pulsando un botón.
  • El agitador rotativo se convierte en agitador de balanceo pulsando un botón
  • Sin enchufe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 4,5 kg
Intervalo de velocidad De 5 a 35 rpm
Requisitos eléctricos 230 V
Tensión 230 V
Amperaje 0,5 A
Admite 12 tubos de 10 a 13 mm, 6 tubos de 15 a 17 mm, 3 tubos de 28 a 30 mm
Tipo de producto Balancín rotador
Capacidad portante (imperial) 10 lb
Certificaciones/conformidad CE
Frecuencia 50 Hz
Fondo (imperial) 12 in
Fondo (métrico) 305 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 508 x 252 x 267 mm
Altura (imperial) 10,5 in
Altura (métrico) 267 mm
Longitud (imperial) 20 in
Longitud (métrico) 508 mm
Longitud de la plataforma (métrico) 340 mm
Anchura (imperial) 9,9 in
Anchura (métrico) 252 mm
Anchura de la plataforma (métrico) 200 mm
Peso con embalaje (imperial) 32 lb
Peso con embalaje (métrico) 14,52 kg
Peso (imperial) 26 lb
Peso (métrico) 11,8 kg
Modelo Roto-Shake Genie sin enchufe
Para utilizar con (aplicación) Proporcione agitación rotativa, basculante y orbital en una unidad compacta, duradera y fácil de usar
Para utilizar con (equipo) Placas de pinza, bandeja de balanceo metálica, tiras magnéticas, bandeja antideslizante
Rango de humedad 0.95
Garantía y oferta de servicio 2 año