Learn More
Scientific Industries SI™ Agitador rotativo/de balanceo Roto-Shake Genie, 230 V Europa
Código de producto. 10425941 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
10425941 Enchufe de la UE cada uno
1 options
Código de producto. 10425941 Proveedor Scientific Industries SI™ N.º de proveedor 83041385
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1676.80€
    1292.73€ / paquete de 1
    Ahorro 384.07€
    22% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Agitador rotativo multiuso de alta resistencia que se convierte en un agitador de balanceo pulsando un botón.
  • El diseño de plataforma magnética patentado combina rotación y balanceo en una sola unidad
  • Unidad de larga duración y alta resistencia fabricada en acero inoxidable
  • Diversos accesorios se pueden acoplar de forma sencilla magnéticamente para varios recipientes en diversas orientaciones
  • Se suministra con diversos accesorios
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 5 a 35 rpm (rotación), de 10 a 70 ciclos por minuto (balanceo)
Requisitos eléctricos 230 V, enchufe UE
Tensión 230 V
Amperaje 0,5 A
Admite 12 tubos de 10 a 13 mm, 6 tubos de 15 a 17 mm, 3 tubos de 28 a 30 mm
Tipo de producto Balancín rotador
Capacidad portante (imperial) 10 lb
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Frecuencia 50 Hz
Material Base de metal con revestimiento de polvo, plataforma de acero inoxidable
Fondo (imperial) 12 in
Fondo (métrico) 305 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 508 x 305 x 267mm
Altura (imperial) 10,5 in
Altura (métrico) 267 mm
Longitud (imperial) 20 in
Longitud de la plataforma (imperial) 13,5 in
Longitud (métrico) 208 mm
Longitud de la plataforma (métrico) 340 mm
Anchura (imperial) 20 in
Anchura de la plataforma (imperial) 8 in
Anchura (métrico) 508 mm
Anchura de la plataforma (métrico) 200 mm
Peso con embalaje (imperial) 32 lb
Peso con embalaje (métrico) 14,52 kg
Peso (imperial) 26 lb
Peso (métrico) 11,8 kg
Tipo de controlador Interruptor de encendido y apagado, mando de control de velocidad
Modelo Agitador rotativo/de balanceo Roto-Shake Genie, 230 V Europa
Para utilizar con (equipo) Bandeja de balanceo de metal
Incluye 1 placa de pinza para 12 tubos de 10 a 13 mm 1 placa de pinza para 6 tubos de 15 a 17 mm 1 placa de pinza para 3 tubos de 28 a 30 mm 4 tiras de montaje de bolsas de acero inoxidable magnéticas 1 bandeja de balanceo de metal antideslizante
Tipo de motor Motor de engranaje de CC
Modos de funcionamiento Balanceo y rotación
Garantía y oferta de servicio Garantía de 2 años