Learn More
Scientific Industries Genio del roto-rock
Código de producto. 30040350 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Unit Size:
cada uno
Product Code. Tipo de tapón Unit Size
30040350 Enchufe de la UE cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30040350 Supplier Scientific Industries Supplier No. 83041253
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2031.75€
    1916.17€ / paquete de 1
    Ahorro 115.58€
    5% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Una combinación de rotador y balancín con control de pantalla táctil.
  • Balancín y rotador de última generación con control táctil digital
  • Movimiento de balanceo con ángulo de inclinación ajustable y control de velocidad para una mejor mezcla y eliminar derrames al usar recipientes abiertos
  • Girar muestras 360° hasta 35 rpm
  • Utiliza características únicas GENIE Sistema de placa de clip en plataforma magnética para sujetar las muestras de forma segura
  • Diseño compacto para uso en cámaras frigoríficas, incubadoras sin CO2 o bancos de laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Ángulo de balanceo Ajustables
Ángulo de rotación 360°
Capacidad portante (métrico) 9.8 kg
Intervalo de velocidad De 1 a 70 rpm
Tensión 90/264 V
Amperaje 2,5 A
Admite Tubos, frascos, botellas, platos
Tipo de producto Balancín rotador
Capacidad portante (imperial) 21.3 lb.
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Frecuencia 50/60 Hz
Dimensiones de la plataforma (L x An) 320 x 250 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 400 x 300 x 380 mm
Peso con embalaje (imperial) 22.5 lb.
Peso con embalaje (métrico) 10.2 kg
Modelo SI-R102
Pantalla Pantalla táctil
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio giratorio y oscilante
Rango de humedad Humedad relativa máxima del 95 %
Intervalo del temporizador De 1 s a 99 h 59 min. 50 seg. o continuo
Garantía y oferta de servicio 2 años