Learn More
Hettich Lab Technology™ Centrífuga ROTINA 420
Código de producto. 10601494
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
4 x 600 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
10601494 4 x 600 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10601494 Proveedor Hettich Lab Technology™ N.º de proveedor 4701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9900.00€
    6758.31€ / paquete de 1
    Ahorro 3141.69€
    31% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Bien equipado para todas las aplicaciones de centrifugación. La centrífuga ROTINA 420 es ideale para aplicaciones en bioquímica clínica, biotecnología e instalaciones de investigación del campo de las ciencias de la vida.
  • Centrífuga ROTINA 420
  • Centrífuga de sobremesa compacta sin rotor
  • Pensada para una elevada producción y altos volúmenes de muestras
  • Capacidad máxima 4 x 600 ml
  • Capacidad para 140 tubos de extracción de sangre o 16 placas de microtitulación
  • Compatible con una amplia variedad de estaciones de trabajo automatizadas
Especificaciones
Capacidad 4 x 600 mL
Vel. máx 15000 rpm
RCF máx. 24.400 x g
Refrigerado No
Altura exterior (imperial) 16,7 in
Altura exterior (métrico) 423 mm
Anchura exterior (imperial) 19,9 in
Anchura exterior (métrico) 506 mm
Certificaciones/conformidad EN/IEC 61326-1, Clase B
Fondo (imperial) 25,6 in
Fondo (métrico) 650 mm
Rotor incluido No
Dimensiones (Al x An x F) 423 x 506 x 650 mm
Peso neto 75 kg
Tiempo de actividad 1 s a 99 h, 59 min, 59 s, funcionamiento continuo, modo de ciclo corto
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 200/240 V
Tipo de producto Centrífuga de sobremesa