Learn More
Clorhidrato de N-óxido de rotigotina, Mikromol™
Código de producto. 17992416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
17992416 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 17992416 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1403.10
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N-óxido de rotigotina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rotigotine N-Oxide Hydrochloride
CAS 2708278-88-8
Nombres de analitos o componentes Rotigotine N-Oxide Hydrochloride
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C19 H25 N O2 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Rotigotine N-Oxide Hydrochloride, Rotigotine Impurity E as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H25NO2S.ClH/c1-2-11-20(22,12-10-17-6-4-13-23-17)16-8-9-18-15(14-16)5-3-7-19(18)21;/h3-7,13,16,21H,2,8-12,14H2,1H3;1H/t16-,20?;/m0./s1
SMILES Cl.CCC[N+]([O-])(CCc1cccs1)[C@H]2CCc3c(O)cccc3C2
Nombre IUPAC Óxido de (2S)-5-hidroxi-N-propil-N-(2-tiofen-2-iletil)-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-amina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 367.93
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.1373 g/mol