Learn More
Rotigotine, MedChemExpress
Descripción
Rotigotine is a potent dopamine receptor agonist with Ki values of 0.71 nM, 4-15 nM, and 83 nM for the dopamine D3 receptor and D2, D5, D4 receptors and dopamine D1 receptor. Rotigotine a partial agonist of the 5-HT1A receptor, and an antagonist of the α2B-adrenergic receptor. Rotigotine can be used for parkinson's disease (PD) research.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rotigotine |
| CAS | 99755-59-6 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H25NOS |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-0437 N-0923 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (158.49 mM) |
| SMILES | CCCN(CCC1=CC=CS1)[C@H]2CCC3=C(C=CC=C3O)C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 315.47 |
| Mostrar más |