Learn More
Rotigotina, LoGiCal
Código de producto. 30459484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459484 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459484 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1403.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rotigotine
CAS 99755-59-6
Nombres de analitos o componentes Rotigotine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H25 N O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (6S)-5,6,7,8-Tetrahydro-6-[propyl[2-(2-thienyl)ethyl]amino]-1-naphthalenol, (-)-N 0437, (S)-(-)-5,6,7,8-Tetrahydro-6-[propyl[2-(2-thienyl)ethyl]amino]-1-naphthalenol, (S)-(-)-Rotigotine, (S)-6-[Propyl[2-(thiophen-2-yl)ethyl]amino]-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol, N 0923, Neupro, Rotigotine, SPM 962
Fórmula InChI InChI=1S/C19H25NOS/c1-2-11-20(12-10-17-6-4-13-22-17)16-8-9-18-15(14-16)5-3-7-19(18)21/h3-7,13,16,21H,2,8-12,14H2,1H3/t16-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CCCN(CCc1cccs1)[C@H]2CCc3c(O)cccc3C2
Nombre IUPAC (6S)-6-[propil(2-tiofen-2-iletil)amino]-5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-ol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 315.47
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.1657 g/mol