Learn More
Clorhidrato de rotigotina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rotigotine Hydrochloride |
| CAS | 125572-93-2 |
| Fórmula molecular | C19 H25 N O S . Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-Naphthalenol','5,6,7,8-tetrahydro-6-[propyl[2-(2-thienyl)ethyl]amino]-','hydrochloride (1:1)','(6S)-, 1-Naphthalenol','5,6,7,8-tetrahydro-6-[propyl[2-(2-thienyl)ethyl]amino]-','hydrochloride','(6S)- (9CI), 1-Naphthalenol','5,6,7,8-tetrahydro-6-[propyl[2-(2-thienyl)ethyl]amino]-','hydrochloride','(S)-, (-)-5,6,7,8-Tetrahydro-6-[propyl[2-(2-thienyl)ethyl]amino]-1-naphthol hydrochloride, Rotigotine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H25NOS.ClH/c1-2-11-20(12-10-17-6-4-13-22-17)16-8-9-18-15(14-16)5-3-7-19(18)21;/h3-7,13,16,21H,2,8-12,14H2,1H3;1H/t16-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CCCN(CCc1cccs1)[C@H]2CCc3c(O)cccc3C2 |
| Nombre IUPAC | (6S)-6-[propil(2-tiofen-2-iletil)amino]-5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-ol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 351.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.1424 |