Learn More
Rotigotine Hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Rotigotine Hydrochloride (N-0923 Hydrochloride) is a full agonist of dopamine receptor, a partial agonist of the 5-HT1A receptor, and an antagonist of the α2B-adrenergic receptor, with Ki of 0.71 nM, 4-15 nM, and 83 nM for the dopamine D3 receptor and D2, D5, D4 receptors, and dopamine D1 receptor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rotigotine Hydrochloride |
| CAS | 125572-93-2 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H26ClNOS |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-0923 Hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (142.07 mM) ∣H2O : 4.76 mg/mL (13.53 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | OC1=C2CC[C@@H](CC2=CC=C1)N(CCC3=CC=CS3)CCC.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 351.93 |
| Mostrar más |