Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rotigotina
Código de producto. 17281242 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17281242 100 mg 100 miligramos
17291242 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17281242 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466541000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99755-59-6 | C19H25NOS, C19H25NOS | 315.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99755-59-6
Fórmula molecular C19H25NOS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rotigotina
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 315,47
Clave InChI KFQYTPMOWPVWEJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCN(CCC1=CC=CS1)C1CCC2=C(O)C=CC=C2C1
Nombre IUPAC 6-{propyl[2-(thiophen-2-yl)ethyl]amino}-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol
Peso molecular (g/mol) 315.48