Learn More
Rotenone, MedChemExpress
Código de producto. 16481128
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481128 5 g 5 g
16422359 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16481128 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1756
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
MedChemExpress Rotenone is an mitochondrial electron transport chain complex I inhibitor. Rotenone induces apoptosis through enhancing mitochondrial reactive oxygen species production.
Rotenone is an mitochondrial electron transport chain complex I inhibitor. Rotenone induces apoptosis through enhancing mitochondrial reactive oxygen species production.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rotenone
CAS 83-79-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H22O6
Cantidad 5 g
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (126.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C1[C@]2([H])[C@](COC3=CC(OC)=C(OC)C=C32)([H])OC4=C5C(O[C@@H](C(C)=C)C5)=CC=C14
Peso molecular (g/mol) 394.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.42
Porcentaje de pureza 95.61%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease