Learn More
Rotenona, ≥ 97 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11486592 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11486592 1 g 1 g
11496592 5 g 5 g
11406602 10 g -
11416602 25 g -
11426602 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11486592 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0215015401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    136.50€ / 1 g
    Ahorro 7.50€
    5% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 83-79-4
Fórmula molecular C23H22O6
Peso molecular (g/mol) 394.423
Clave InChI JUVIOZPCNVVQFO-HBGVWJBISA-N
Sinónimo rotenone, dactinol, paraderil, --rotenone, tubatoxin, barbasco, --cis-rotenone, derrin, derris, cube root
PubChem CID 6758
ChEBI CHEBI:28201
SMILES CC(=C)C1CC2=C(O1)C=CC3=C2OC4COC5=CC(=C(C=C5C4C3=O)OC)OC
Specifications
Nombre del producto químico o material Rotenone
Color De beige a blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥ 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.4
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • rotenone
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: rotenone