Learn More
Rotenona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30323984
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
30323984 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30323984 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA16820000AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Rotenone
CAS 83-79-4
Nombres de analitos o componentes Rotenone
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C23 H22 O6
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (2R,6aS,12aS)-1,2,12,12a-tetrahydro-8,9-dimethoxy-2-(1-methylethenyl)-[1]Benzopyrano[3,4-b]furo[2,3-h][1]benzopyran-6(6aH)-one, Rotenone (7CI), (-)-Rotenone, (-)-cis-Rotenone, CFT Legumine, Cube-Pulver, Dactinol, Deril, Derrin, Derris, Derris (insecticide), Dri-kil, Liquid Derris, NSC 26258, NSC 8505, Nicouline, Noxfish, Paraderil, Ronone, Rotena, Rotenon, Rotenox, Rotocide, Tubatoxin, [1]Benzopyrano[3,4-b]furo[2,3-h][1]benzopyran-6(6aH)-one, 1,2,12,12a-tetrahydro-8,9-dimethoxy-2-(1-methylethenyl)-, [2R-(2alpha,6aalpha,12aalpha)]-, [1]Benzopyrano[3,4-b]furo[2,3-h][1]benzopyran-6(6aalphaH)-one, 1,2,12,12aalpha-tetrahydro-2alpha-isopropenyl-8,9-dimethoxy- (8CI), 5'beta-Rotenone
Fórmula InChI InChI=1S/C23H22O6/c1-11(2)16-8-14-15(28-16)6-5-12-22(24)21-13-7-18(25-3)19(26-4)9-17(13)27-10-20(21)29-23(12)14/h5-7,9,16,20-21H,1,8,10H2,2-4H3/t16-,20-,21+/m1/s1
SMILES COc1cc2OC[C@H]3Oc4c5C[C@@H](Oc5ccc4C(=O)[C@H]3c2cc1OC)C(=C)C
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 394.42
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 394,1416 g/mol