Learn More
IKA™ Husillo de palas ROTAVISC
Código de producto. 17297549 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
12 x 83 x 12 mm (An x Al x Pr)
14 x 106 x 14 mm (An x Al x Pr)
149,5 x 35 x 35 mm (An x Al x Pr)
22 x 124 x 22 mm (An x Al x Pr)
8 x 97 x 8 mm (An x Al x Pr)
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17297549 14 x 106 x 14 mm (An x Al x Pr) cada uno
17277549 149,5 x 35 x 35 mm (An x Al x Pr) cada uno
17287549 22 x 124 x 22 mm (An x Al x Pr) cada uno
17207559 8 x 97 x 8 mm (An x Al x Pr) cada uno
17247569 12 x 83 x 12 mm (An x Al x Pr) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17297549 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0025006855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.00€
    281.83€ / paquete de 1
    Ahorro 33.17€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
Husillo de palas diseñado para su uso con los viscosímetros IKA™ ROTAVISC.
  • Acoplamiento rápido
  • Gancho
  • Rosca izquierda M2.5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Husillo de paletas
Para utilizar con (equipo) IKA™ Viscosímetro ROTAVISC
Descripción Husillo de paletas VAN-SP-3
Material AISI 316L
Tamaño 14 x 106 x 14 mm (An x Al x Pr)