Descripción
- Acoplamiento rápido
- Gancho
- Rosca izquierda M2.5
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Husillo de paletas |
| Para utilizar con (equipo) | IKA™ Viscosímetro ROTAVISC |
| Descripción | Husillo de paletas VAN-SP-1 |
| Material | AISI 316L |
| Tamaño | 149,5 x 35 x 35 mm (An x Al x Pr) |