Descripción
- Acoplamiento rápido
- Gancho
- Rosca izquierda M2.5
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Husillo en T |
| Para utilizar con (equipo) | IKA Viscosímetros ROTAVISC en combinación con IKA Soporte eléctrico HELISTAND |
| Descripción | Conjunto de husillo en T T-SP-SET |
| Material | Acero inoxidable (316 L) |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de muestras no fluidas, como cremas, pastas o gelatina |
| Tamaño | 160 x 82 x 270 mm (An X Pr X Al) |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Hasta 300 °C |