Learn More
IKA™ Husillo estándar ROTAVISC
Código de producto. 17277539 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
14 x 117 x 14 mm (An x Al x Pr)
16 x 135 x 16 mm (An x Al x Pr)
20 x 117 x 20 mm (An x Al x Pr)
22 x 135 x 22 mm (An x Al x Pr)
32 x 135 x 32 mm (An x Al x Pr)
35 x 135 x 35 mm (An x Al x Pr)
55 x 135 x 55 mm (An x Al x Pr)
8 x 117 x 8 mm (An x Al x Pr)
8 x 135 x 8 mm (An x Al x Pr)
Formulario:
Cilindro
Disco
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Formulario unitSize
17277539 20 x 117 x 20 mm (An x Al x Pr) Cilindro cada uno
17287539 20 x 117 x 20 mm (An x Al x Pr) Disco cada uno
17297539 14 x 117 x 14 mm (An x Al x Pr) Disco cada uno
17207549 8 x 117 x 8 mm (An x Al x Pr) Cilindro cada uno
17217549 55 x 135 x 55 mm (An x Al x Pr) Disco cada uno
17227549 35 x 135 x 35 mm (An x Al x Pr) Disco cada uno
17237549 32 x 135 x 32 mm (An x Al x Pr) Disco cada uno
17247549 22 x 135 x 22 mm (An x Al x Pr) Disco cada uno
17257549 16 x 135 x 16 mm (An x Al x Pr) Disco cada uno
17267549 8 x 135 x 8 mm (An x Al x Pr) Cilindro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17277539 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0025006828
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Husillo estándar diseñado para su uso con los viscosímetros IKA™ ROTAVISC.
  • Acoplamiento rápido
  • Gancho
  • Rosca izquierda M2.5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Husillo estándar
Para utilizar con (equipo) IKA™ Viscosímetro ROTAVISC
Material AISI 316L
Formulario Cilindro
Tamaño 20 x 117 x 20 mm (An x Al x Pr)