Descripción
- En lugar de un cojinete de joya, estos dispositivos están equipados con una tecnología de cojinetes de bolas especial.
- Se caracterizan por su alta robustez. Predestinado para aplicaciones con un rendimiento de muestras muy alto, cambios frecuentes de husillo, funcionamiento en entornos más duros o incluso ubicaciones de dispositivos que cambian con frecuencia.
- Mediciones de viscosidad sencillas o exigentes: con ROTAVISC, obtendrá resultados rápidos y precisos.
- Facilidad de uso:
- La navegación intuitiva por menús le espera a través de la generosa pantalla TFT de 4,3''. Un nivel digital también soporta la configuración correcta de la condición de arranque. La sencilla función de la rampa facilita las tareas recurrentes.
- Máxima exactitud de la medición
- La exactitud de los viscosímetros rotativos ROTAVISC para líquidos newtonianos y no newtonianos es de ±1 % del intervalo de medición. La reproducibilidad es de ±0,2 %.
- Velocidad variable
- Con ROTAVISC, dispone de un viscosímetro en el que puede ajustar la velocidad sin flujo, pero también especificar programas o niveles de velocidad individuales.
- IKA Rotavisc SBS me-vi Complete
- Intervalo de medición de viscosidad: De 100 a 40 000 000 mPas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Viscosímetro |
| Intervalo de viscosidad | De 100 a 40 000 000 mPa |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Exactitud | 0,01 |
| Repetibilidad | 0.002 |
| Tipo de sonda | PT 100 |
| Intervalo de velocidad | De 0,01 rpm a 200 rpm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -100 °C a +300 °C |
| Resolución del termómetro | 0,1K |
| Intervalo de par de torsión | 0,7187 mNm |
| Mostrar más |