Learn More
IKA™ Sensor de temperatura ROTAVISC PT100.8
Código de producto. 17247539 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
IKA™ Viscosímetro ROTAVISC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17247539 IKA™ Viscosímetro ROTAVISC cada uno
1 options
Código de producto. 17247539 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0025000413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.00€
    64.68€ / paquete de 1
    Ahorro 8.32€
    11% Descuento
En stock
Sensor de temperatura ROTAVISC PT100.8 para su uso con viscosímetros rotacionales IKA™ ROTAVISC.
  • Sensor de temperatura para viscosímetros rotacionales IKA™ ROTAVISC
  • Diseñado en acero inoxidable duradero
  • 3 mm de diámetro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sonda de temperatura (inmersión)
Para utilizar con (equipo) IKA™ Viscosímetro ROTAVISC
Material AISI 316Ti
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +350 °C