Learn More
IKA™ Paquete completo de viscosímetro de baja viscosidad ROTAVISC HELI
Código de producto. 17287559 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
17287559 Enchufe de la UE cada uno
1 options
Código de producto. 17287559 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0025008225
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El paquete completo de viscosímetro de baja viscosidad ROTAVISC HELI determina la viscosidad de líquidos de viscosidad baja en cualquier área de aplicación, desde los procesos de laboratorio hasta el control de calidad.
  • El paquete incluye un conjunto de husillos estándar (SP 1-SP 4), un soporte de protección, un sensor de temperatura y un soporte HELISTAND con conjunto de husillos en T
  • Fácil de utilizar
  • La gran pantalla TFT de 4,3 permite una guía de intuitiva por los menús
  • Sencilla función de rampa que simplifica las tareas repetitivas
  • Alta precisión de medición para fluidos newtonianos y no newtonianos de ±1 % del intervalo de medición
  • Reproducibilidad dentro del ±0,2 %
  • Ajuste continuo de la velocidad
  • El soporte motorizado IKA™ HELISTAND mueve el viscosímetro montado y su cuerpo giratorio lenta y uniformemente hacia arriba y hacia abajo en la muestra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetros giratorios
Intervalo de viscosidad De 15 a 6 000 000 cSt
Tipo de pantalla LCD TFT
Certificaciones/conformidad CE
Incluye Viscosímetro completo ROTAVISC lo-vi HELI, conjunto de husillo-1, sonda de temperatura PT 100.8, soporte motorizado HELISTAND, conjunto de husillo en T
Exactitud 0,01
Repetibilidad 0,2%
Recuento (ajuste de velocidad) Continuo
Para utilizar con (aplicación) Medición de viscosidad de líquidos fluidos y no fluidos
Sensores Sensor de temperatura
Intervalo de velocidad De 0,01 rpm a 200 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) De -100 °C a +300 °C
Tensión 230 V
Tipo de tapón Enchufe de la UE