Descripción
- El paquete incluye un conjunto de husillos estándar (SP 7-SP 12), un soporte protector, sensor de temperatura y soporte HELISTAND con conjunto de husillos en T
- Fácil de utilizar
- La gran pantalla TFT de 10,9 cm (4,3 pulg) permite una guía de menú intuitiva
- La sencilla función de rampa simplifica las tareas repetitivas
- Máxima precisión de medición para fluidos newtonianos y no newtonianos de ±1 % del intervalo de medición
- Reproducibilidad dentro del ±0,2 %
- Ajuste continuo de la velocidad
- IKA™ HELISTAND motorizado mueve el viscosímetro montado y su cuerpo giratorio de manera lenta y uniforme hacia arriba y hacia abajo en la muestra
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Viscosímetros giratorios |
| Intervalo de viscosidad | De 800 a 320 000 000 cSt |
| Tipo de pantalla | LCD TFT |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Incluye | Viscosímetro completo ROTAVISC hi-vi II HELI, conjunto de husillo-1, sonda de temperatura PT 100.8, soporte motorizado HELISTAND, conjunto de husillo en T |
| Exactitud | ±1 % |
| Repetibilidad | 0,2% |
| Recuento (ajuste de velocidad) | Continuo |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de viscosidad de líquidos fluidos y no fluidos |
| Sensores | Sensor de temperatura |
| Mostrar más |