Learn More
IKA™ Paquete de viscosímetros ROTAVISC hi-vi I HELI Complete
Código de producto. 17207569 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
17207569 Enchufe de la UE cada uno
1 options
Código de producto. 17207569 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0025008227
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El paquete de viscosímetros ROTAVISC hi-vi I HELI Complete determina la viscosidad de líquidos muy viscosos en todas las áreas de aplicación, desde el laboratorio hasta el control de calidad.
  • El paquete incluye un conjunto de husillos estándar (SP 7-SP 12), un soporte protector, sensor de temperatura y soporte HELISTAND con conjunto de husillos en T
  • Fácil de utilizar
  • La gran pantalla TFT de 10,9 cm (4,3 pulg) permite una guía de menú intuitiva
  • La sencilla función de rampa simplifica las tareas repetitivas
  • Máxima precisión de medición para fluidos newtonianos y no newtonianos de ±1 % del intervalo de medición
  • Reproducibilidad dentro del ±0,2 %
  • Ajuste continuo de la velocidad
  • IKA™ HELISTAND motorizado mueve el viscosímetro montado y su cuerpo giratorio de manera lenta y uniforme hacia arriba y hacia abajo en la muestra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetros giratorios
Intervalo de viscosidad De 200 a 80000000 cSt
Tipo de pantalla LCD TFT
Certificaciones/conformidad CE
Incluye Viscosímetro completo ROTAVISC hi-vi I HELI, conjunto de husillo-1, sonda de temperatura PT 100.8, soporte motorizado HELISTAND, conjunto de husillo en T
Exactitud ±1 %
Repetibilidad 0,2%
Recuento (ajuste de velocidad) Continuo
Para utilizar con (aplicación) Medición de viscosidad de líquidos fluidos y no fluidos
Sensores Sensor de temperatura
Intervalo de velocidad De 0,01 rpm a 200 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) De -100 °C a +300 °C
Tensión 230 V
Tipo de tapón Enchufe de la UE