Learn More
BUCHI Rotavapor Versión académica R-80
Código de producto. 30000619 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Rotavapor R-80, Condensador C, 29/32, 230 V, versión Scholar
Rotavapor R-80, Condensador V, 29/32, 230 V, versión Scholar
Sistema Rotavapor R-80, Condensador C, incluida la bomba de vacío V-180 y el controlador I-180 versión SCHOLAR, 29/32
Sistema Rotavapor R-80, Condensador V, incluida la bomba de vacío V-180 y el controlador I-180 versión SCHOLAR, 29/32
Tipo:
Evaporador rotatorio
Sistema de rotavapor
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tipo Tamaño de la unidad
30000619 Rotavapor R-80, Condensador C, 29/32, 230 V, versión Scholar Evaporador rotatorio cada uno
30000648 Sistema Rotavapor R-80, Condensador C, incluida la bomba de vacío V-180 y el controlador I-180 versión SCHOLAR, 29/32 Sistema de rotavapor cada uno
30000612 Rotavapor R-80, Condensador V, 29/32, 230 V, versión Scholar Evaporador rotatorio cada uno
30000639 Sistema Rotavapor R-80, Condensador V, incluida la bomba de vacío V-180 y el controlador I-180 versión SCHOLAR, 29/32 Sistema de rotavapor cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30000619 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11SR0801C003
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Versión exclusiva para Fisher dedicada al ámbito académico. El R-80 es el modelo más compacto y energéticamente eficiente. Rotavapor™ en el mercado. El R-80 es una solución asequible y ecológica que garantiza el uso más eficiente del espacio del laboratorio y, al mismo tiempo, cumple con los altos estándares de calidad de BUCHI.
  • Mínimo espacio: optimice el espacio de su laboratorio. El Rotavapor™ El R-80 cuenta con una interfaz de usuario que se puede girar hasta 90 grados.° , que permite posicionar el R-80 como mejor le convenga garantizando al mismo tiempo acceso directo y control de todos los parámetros de destilación.
  • Consumo energético reducido: El diseño del R-80, con su baño calefactor de menor tamaño, minimiza el desperdicio de calor y reduce el consumo de energía.
  • Más rentable: Mejore su rendimiento y confíe en una marca que valora la excelencia por encima de todo.
  • Integración esencial: El Rotavapor™ R-80 y nuestros sistemas de cromatografía Pure Essential igualmente flexibles forman un dúo asequible, compacto y robusto.
  • Interfaz de usuario intuitiva: La interfaz de usuario central facilita el proceso de evaporación gracias al control de navegación, que permite ajustar todos los parámetros.
  • Elevación manual suave: Se puede acceder fácilmente al mango ergonómico del elevador manual desde diferentes direcciones, lo que garantiza una operación confiable y rápida independientemente de la posición de su instrumento.
  • Comodidad elaborada con precisión:
    • Organice y asegure su espacio de trabajo con los soportes para cables y tubos integrados del R-80, creando un entorno de trabajo más ordenado y seguro.
    • El innovador Combi-Clip El cierre a presión del frasco permite colocarlo y quitarlo rápidamente con una sola mano, ahorrándole tiempo y molestias.
    • El nuevo sello VS22 está hecho de PTFE duradero, lo que contribuye a la longevidad de su sistema.
  • Baño sin cables: El baño calefactor versátil admite tamaños de matraces de hasta 1 L y es adecuado para aplicaciones que un baño de agua puede abordar, gracias a su temperatura máxima de trabajo de 95 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tensión 220/240 V
Capacidad (métrico) 1 L
Velocidad 10 a 330 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) De ambiente a 95 °C
Incluye Evaporador
Tipo de condensador Condensador C
Clasificación IP IP42
Tipo Evaporador rotatorio
Modelo Rotavapor R-80, Condensador C, 29/32, 230 V, versión Scholar
Junta cónica estándar 29/32