Descripción
- Mínimo espacio: optimice el espacio de su laboratorio. El Rotavapor™ El R-80 cuenta con una interfaz de usuario que se puede girar hasta 90 grados.° , que le permite posicionar el R-80 como mejor le convenga garantizando al mismo tiempo acceso directo y control de todos los parámetros de destilación.
- Consumo energético reducido: El diseño del R-80, con su baño calefactor de menor tamaño, minimiza el desperdicio de calor y reduce el consumo de energía.
- Más rentable: Mejore su rendimiento y confíe en una marca que valora la excelencia por encima de todo.
- Integración esencial: El Rotavapor™ R-80 y nuestros sistemas de cromatografía Pure Essential igualmente flexibles forman un dúo asequible, compacto y robusto.
- Interfaz de usuario intuitiva: La interfaz de usuario central facilita el proceso de evaporación gracias al control de navegación, que permite ajustar todos los parámetros.
- Elevación manual suave: Se puede acceder fácilmente al mango ergonómico del elevador manual desde diferentes direcciones, lo que garantiza una operación confiable y rápida independientemente de la posición de su instrumento.
- Comodidad elaborada con precisión:
- Organice y asegure su espacio de trabajo con los soportes para cables y tubos integrados del R-80, creando un entorno de trabajo más ordenado y seguro.
- El innovador Combi-Clip El cierre a presión del frasco permite colocarlo y quitarlo rápidamente con una sola mano, ahorrándole tiempo y molestias.
- El nuevo sello VS22 está hecho de PTFE duradero, lo que contribuye a la longevidad de su sistema.
- Baño sin cables: El versátil baño calefactor admite tamaños de matraces de hasta 1 L y es adecuado para aplicaciones que un baño de agua puede abordar, gracias a su temperatura máxima de trabajo de 95 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 220/240 V |
| Capacidad (métrico) | 1 L |
| Velocidad | 10 a 330 rpm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De ambiente a 95 °C |
| Incluye | Bomba de vacío V-180, controlador I-180 |
| Tipo de condensador | Condensador en V |
| Clasificación IP | IP42 |
| Tipo | Sistema de rotavapor |
| Modelo | Sistema Rotavapor R-80, Condensador V, incluida la bomba de vacío V-180 y el controlador I-180, 29/32 |
| Junta cónica estándar | 29/32 |