Learn More
BUCHI Rotavapor R-80
Código de producto. 30000627 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Rotavapor R-80, Condensador C, 29/32, 230 V
Rotavapor R-80, Condensador V, 29/32, 230 V
Sistema Rotavapor R-80, Condensador C, incluida la bomba de vacío V-180 y el controlador I-180, 29/32
Sistema Rotavapor R-80, Condensador C, incluida la bomba de vacío V-80 y el controlador I-80, 29/32
Sistema Rotavapor R-80, Condensador V, incluida la bomba de vacío V-180 y el controlador I-180, 29/32
Sistema Rotavapor R-80, Condensador V, incluida la bomba de vacío V-80 y el controlador I-80, 29/32
Tipo:
Evaporador rotatorio
Sistema de rotavapor
Tensión:
220/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tipo Tensión Tamaño de la unidad
30000627 Sistema Rotavapor R-80, Condensador C, incluida la bomba de vacío V-180 y el controlador I-180, 29/32 Sistema de rotavapor 220/240 V cada uno
30000625 Rotavapor R-80, Condensador C, 29/32, 230 V Evaporador rotatorio 220/240 V cada uno
30000626 Sistema Rotavapor R-80, Condensador C, incluida la bomba de vacío V-80 y el controlador I-80, 29/32 Sistema de rotavapor 220/240 V cada uno
30000628 Rotavapor R-80, Condensador V, 29/32, 230 V Evaporador rotatorio 220/240 V cada uno
30000646 Sistema Rotavapor R-80, Condensador V, incluida la bomba de vacío V-80 y el controlador I-80, 29/32 Sistema de rotavapor 220/240 V cada uno
30000642 Sistema Rotavapor R-80, Condensador V, incluida la bomba de vacío V-180 y el controlador I-180, 29/32 Sistema de rotavapor 220/240 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30000627 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11SR0801C201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7070.00€
    5960.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1110.00€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Evaporación ecológica y compacta. El R-80 es el modelo más compacto y energéticamente eficiente. Rotavapor™ en el mercado. El R-80 es una solución asequible y ecológica que garantiza el uso más eficiente del espacio del laboratorio y, al mismo tiempo, cumple con los altos estándares de calidad de BUCHI.
  • Mínimo espacio: optimice el espacio de su laboratorio. El Rotavapor™ El R-80 cuenta con una interfaz de usuario que se puede girar hasta 90 grados.° , que le permite posicionar el R-80 como mejor le convenga garantizando al mismo tiempo acceso directo y control de todos los parámetros de destilación.
  • Consumo energético reducido: El diseño del R-80, con su baño calefactor de menor tamaño, minimiza el desperdicio de calor y reduce el consumo de energía.
  • Más rentable: Mejore su rendimiento y confíe en una marca que valora la excelencia por encima de todo.
  • Integración esencial: El Rotavapor™ R-80 y nuestros sistemas de cromatografía Pure Essential igualmente flexibles forman un dúo asequible, compacto y robusto.
  • Interfaz de usuario intuitiva: La interfaz de usuario central facilita el proceso de evaporación gracias al control de navegación, que permite ajustar todos los parámetros.
  • Elevación manual suave: Se puede acceder fácilmente al mango ergonómico del elevador manual desde diferentes direcciones, lo que garantiza una operación confiable y rápida independientemente de la posición de su instrumento.
  • Comodidad elaborada con precisión:
    • Organice y asegure su espacio de trabajo con los soportes para cables y tubos integrados del R-80, creando un entorno de trabajo más ordenado y seguro.
    • El innovador Combi-Clip El cierre a presión del frasco permite colocarlo y quitarlo rápidamente con una sola mano, ahorrándole tiempo y molestias.
    • El nuevo sello VS22 está hecho de PTFE duradero, lo que contribuye a la longevidad de su sistema.
  • Baño sin cables: El versátil baño calefactor admite tamaños de matraces de hasta 1 L y es adecuado para aplicaciones que un baño de agua puede abordar, gracias a su temperatura máxima de trabajo de 95 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tensión 220/240 V
Capacidad (métrico) 1 L
Velocidad 10 a 330 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) De ambiente a 95 °C
Incluye Bomba de vacío V-180, controlador I-180
Tipo de condensador Condensador C
Clasificación IP IP42
Tipo Sistema de rotavapor
Modelo Sistema Rotavapor R-80, Condensador C, incluida la bomba de vacío V-180 y el controlador I-180, 29/32
Junta cónica estándar 29/32