Learn More
BUCHI Rotavapor R-300
Código de producto. 15415794 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15415794 5 L cada uno
1 options
Código de producto. 15415794 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11R300251V101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7115.00€
    5666.56€ / paquete de 1
    Ahorro 1448.44€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Incluye Baño Calefactor B-305 que alcanza hasta 220 °C; y tiene una capacidad de 5 litros. BUCHI Rotavapor™ El R-300 utiliza un sistema de elevación electrónico y se suministra con junta estándar SJ 29/32 que también incluye un matraz evaporador y un conducto de vapor.
El diseño modular permite ampliar fácilmente el R-300 hasta convertirlo en un sistema totalmente integrado en el que cada componente se regula mediante una interfaz central.
  • Conjunto de vidrio vertical
  • Baño de calentamiento B-305 (20 - 220 °C, 5 l)
  • Sistema de elevación electrónico
  • Revestimiento protector: Revestimiento PLÁSTICO+VIDRIO de seguridad
  • La junta estándar SJ 29/32 incluye matraz de evaporación y conducto de vapor
  • Tensión 220 - 240 V
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso (métrico) 13,5 kg
Tensión 100/240 V
Capacidad (métrico) 5 L
Velocidad De 10 a 280 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) 20°C a 220°C
Incluye Baño de calentamiento B-305
Vataje 100 w
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 320 x 400 x 615 mm
Clasificación IP IP21
Ángulo 40 °
Certificaciones CE/CSA
Tipo Evaporador rotatorio
Frecuencia 50/60 Hz