Learn More
BUCHI Rotavapor R-300 con reflujo vertical y elevación electrónica
Código de producto. 15591220 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material (recubrimiento):
Revestimiento de seguridad P+G
Incluye:
Baño de calentamiento B-301, frasco de Woulff
Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300 Pro, frasco de Woulff y VacuBox
Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300 Pro, unidad de válvula y VacuBox
Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300, frasco de Woulff y VacuBox
Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300, unidad de válvula y VacuBox
Baño de calentamiento B-305, frasco de Woulff
Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300 Pro, frasco de Woulff y VacuBox
Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300 Pro, unidad de válvula y VacuBox
Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300, frasco de Woulff y VacuBox
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material (recubrimiento) Incluye Tamaño de la unidad
15591220 Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-305, frasco de Woulff cada uno
15561120 Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-301, frasco de Woulff cada uno
15591120 Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300, unidad de válvula y VacuBox cada uno
15571120 Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300, frasco de Woulff y VacuBox cada uno
15501130 Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300 Pro, unidad de válvula y VacuBox cada uno
15581120 Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300 Pro, frasco de Woulff y VacuBox cada uno
15501230 Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300, frasco de Woulff y VacuBox cada uno
15531230 Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300 Pro, unidad de válvula y VacuBox cada uno
15511230 Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300 Pro, frasco de Woulff y VacuBox cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15591220 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11R300251S111
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
El Rotavapor R-300 cumple con las más altas expectativas de conveniencia y versatilidad en evaporación rotatoria. El diseño modular permite ampliar el R-300 a un sistema totalmente integrado, con una interfaz central que regula todos los componentes.
  • Una combinación de comodidad y versatilidad en evaporación giratoria
  • El diseño modular permite ampliar el R-300 a un sistema totalmente integrado
  • El baño de calentamiento B-305 es compatible con agua o con aceite térmico
  • Compatibilidad mediante interfaz central para regular individualmente los componentes
  • Funcionamiento intuitivo gracias a las opciones ergonómicas de elevación manual o electrónica
Condensador de reflujo vertical (con válvula de cierre)
  • Para combinar la reacción de reflujo y la destilación
  • Conexión para sensor de temperatura de vapor
  • Posibilidad de destilación automática con la interfaz I-300/ I-300 Pro
  • No es compatible con el sensor de espuma
Destilaciones inteligentes
  • Permite completar procesos automatizados y sin supervisión con parámetros optimizados del sistema
  • Los usuarios pueden programar sus propios PNT en el sistema y, a continuación, supervisar de forma remota los procesos de destilación
  • BUCHI Los servicios en la nube maximizan sustancialmente los tiempos de actividad del sistema con herramientas de autoservicio inteligentes y actualizaciones gratuitas
Gran flexibilidad
  • El diseño modular ayuda a satisfacer los requisitos específicos de la evaporación giratoria a través de una flexibilidad de sistema de alto nivel
  • Hay disponibles una amplia gama de accesorios del sistema, instrumental de vidrio y opciones de monitorización móvil
  • Los usuarios pueden personalizar procesos de destilación específicos para que se ajusten a la cualquier aplicación
  • Cuenta con siete conjuntos de vidrio diferentes compatibles con varios disolventes y propiedades de las muestras
Máxima comodidad
  • El R-300 se puede operar fácilmente con funciones como comandos de interfaz de un toque y manejo rápido del matraz con Combi-Clip
  • Combi-Clip Con mecanismo de cierre a presión que permite la conexión con una sola mano de los matraces de evaporación.
  • Opciones para ajustar manualmente los parámetros del sistema con botones colocados de forma intuitiva
  • Ajuste inmediato de la temperatura de calentamiento y la velocidad de rotación en caso de un evento urgente o inesperado
  • Posibilidad exclusiva de personalizar el instrumental de vidrio con una impresión permanente personalizada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso (métrico) 13,5 kg
Tensión 100/240 V
Capacidad (métrico) 5 L
Velocidad De 10 a 280 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) 20°C a 220°C
Para utilizar con (aplicación) Rotavapor
Superficie de refrigeración 1500 cm2
Material (recubrimiento) Revestimiento de seguridad P+G
Incluye Baño de calentamiento B-305, frasco de Woulff
Temperatura máxima de 220 °C
Vataje 100 W
Tipo de conjunto de vidrio Reflujo vertical
Clasificación IP IP21
Capacidad calorífica (métrico) 5,5 L
Ángulo De 10° a 50°
Certificaciones Aprobado por CE/CSA
Tipo Evaporador rotatorio
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo Rotavapor R-300
Junta cónica estándar 29/32