Learn More
BUCHI Rotavapor R-300 con conjunto de vidrio vertical, elevación electrónica
Código de producto. 15591130 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Material (recubrimiento):
Revestimiento de seguridad P+G
Incluye:
Baño de calentamiento B-301
Baño de calentamiento B-301, frasco de Woulff
Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300 Pro, frasco de Woulff y VacuBox
Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300 Pro, unidad de válvula y VacuBox
Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300, unidad de válvula y VacuBox
Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300 Pro, frasco de Woulff y VacuBox
Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300 Pro, unidad de válvula y VacuBox
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material (recubrimiento) Incluye unitSize
15591130 Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300, unidad de válvula y VacuBox cada uno
15425865 Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-301 cada uno
15561130 Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-301, frasco de Woulff cada uno
15501140 Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300 Pro, unidad de válvula y VacuBox cada uno
15581130 Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300 Pro, frasco de Woulff y VacuBox cada uno
15521240 Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300 Pro, unidad de válvula y VacuBox cada uno
15501240 Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300 Pro, frasco de Woulff y VacuBox cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15591130 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11R300211V141
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El Rotavapor R-300 cumple con las más altas expectativas de conveniencia y versatilidad en evaporación rotatoria. El diseño modular permite ampliar el R-300 a un sistema totalmente integrado, con una interfaz central que regula todos los componentes.
  • Una combinación de comodidad y versatilidad en evaporación giratoria
  • El diseño modular permite ampliar el R-300 a un sistema totalmente integrado
  • El baño de calentamiento B-305 se puede utilizar con agua o con aceite térmico
  • Compatibilidad mediante interfaz central para regular individualmente los componentes
  • Funcionamiento intuitivo gracias a las opciones ergonómicas de elevación manual o electrónica
Condensador vertical
  • El condensador más común para aplicaciones estándar
  • Conexión para sensor de temperatura de vapor
  • Posibilidad de destilación automática con la interfaz I-300/ I-300 Pro
  • Compatible con sensores de espuma
Destilaciones inteligentes
  • Permite completar procesos automatizados y sin supervisión con parámetros optimizados del sistema
  • Los usuarios pueden programar sus propios PNT en el sistema y, a continuación, supervisar de forma remota los procesos de destilación
  • BUCHI Los servicios en la nube maximizan sustancialmente los tiempos de actividad del sistema con herramientas de autoservicio inteligentes y actualizaciones gratuitas
Gran flexibilidad
  • El diseño modular ayuda a satisfacer los requisitos específicos de la evaporación giratoria a través de una flexibilidad de sistema de alto nivel
  • Hay disponibles una amplia gama de accesorios del sistema, instrumental de vidrio y opciones de monitorización móvil
  • Los usuarios pueden personalizar procesos de destilación específicos para que se ajusten a la cualquier aplicación
  • Cuenta con siete conjuntos de vidrio diferentes compatibles con varios disolventes y propiedades de las muestras
Máxima comodidad
  • El R-300 se puede operar fácilmente con funciones como comandos de interfaz de un toque y manejo rápido del matraz con Combi-Clip
  • Combi-Clip Con mecanismo de cierre a presión que permite la conexión con una sola mano de los matraces de evaporación.
  • Opciones para ajustar manualmente los parámetros del sistema con botones colocados de forma intuitiva
  • Ajuste inmediato de la temperatura de calentamiento y la velocidad de rotación en caso de un evento urgente o inesperado
  • Posibilidad exclusiva de personalizar el instrumental de vidrio con una impresión permanente personalizada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso (métrico) 13,5 kg
Tensión 100/240 V
Capacidad (métrico) 1 L
Velocidad De 10 a 280 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) 20°C a 220°C
Para utilizar con (aplicación) Rotavapor
Superficie de refrigeración 1500 cm2
Material (recubrimiento) Revestimiento de seguridad P+G
Incluye Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300, unidad de válvula y VacuBox
Temperatura máxima de 95 °C
Vataje 100 W
Tipo de conjunto de vidrio Vertical
Clasificación IP IP21
Capacidad calorífica (métrico) 2,3 L
Ángulo De 10° a 50°
Certificaciones Aprobado por CE/CSA
Tipo Evaporador rotatorio
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo Rotavapor R-300
Junta cónica estándar 29/32