Descripción
- Una combinación de comodidad y versatilidad en evaporación giratoria
- El diseño modular permite ampliar el R-300 a un sistema totalmente integrado
- El baño de calentamiento B-305 se puede utilizar con agua o con aceite térmico
- Compatibilidad mediante interfaz central para regular individualmente los componentes
- Funcionamiento intuitivo gracias a las opciones ergonómicas de elevación manual o electrónica
Condensador vertical
- El condensador más común para aplicaciones estándar
- Conexión para sensor de temperatura de vapor
- Posibilidad de destilación automática con la interfaz I-300/ I-300 Pro
- Compatible con sensores de espuma
Destilaciones inteligentes
- Permite completar procesos automatizados y sin supervisión con parámetros optimizados del sistema
- Los usuarios pueden programar sus propios PNT en el sistema y, a continuación, supervisar de forma remota los procesos de destilación
- BUCHI Los servicios en la nube maximizan sustancialmente los tiempos de actividad del sistema con herramientas de autoservicio inteligentes y actualizaciones gratuitas
Gran flexibilidad
- El diseño modular ayuda a satisfacer los requisitos específicos de la evaporación giratoria a través de una flexibilidad de sistema de alto nivel
- Hay disponibles una amplia gama de accesorios del sistema, instrumental de vidrio y opciones de monitorización móvil
- Los usuarios pueden personalizar procesos de destilación específicos para que se ajusten a la cualquier aplicación
- Cuenta con siete conjuntos de vidrio diferentes compatibles con varios disolventes y propiedades de las muestras
Máxima comodidad
- El R-300 se puede operar fácilmente con funciones como comandos de interfaz de un toque y manejo rápido del matraz con Combi-Clip
- Combi-Clip Con mecanismo de cierre a presión que permite la conexión con una sola mano de los matraces de evaporación.
- Opciones para ajustar manualmente los parámetros del sistema con botones colocados de forma intuitiva
- Ajuste inmediato de la temperatura de calentamiento y la velocidad de rotación en caso de un evento urgente o inesperado
- Posibilidad exclusiva de personalizar el instrumental de vidrio con una impresión permanente personalizada
Especificaciones
Especificaciones
| Peso (métrico) | 13,5 kg |
| Tensión | 100/240 V |
| Capacidad (métrico) | 5 L |
| Velocidad | De 10 a 280 rpm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 20°C a 220°C |
| Para utilizar con (aplicación) | Rotavapor |
| Superficie de refrigeración | 1500 cm2 |
| Material (recubrimiento) | Revestimiento de seguridad P+G |
| Incluye | Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300 Pro, frasco de Woulff y VacuBox |
| Temperatura máxima | de 220 °C |
| Mostrar más |