Learn More
BUCHI Rotavapor Conjunto de vidrio del condensador vertical R-300
Código de producto. 15540580 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material (recubrimiento):
Revestimiento de seguridad P+G
Sin revestimiento de seguridad
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material (recubrimiento) Tamaño de la unidad
15540580 Revestimiento de seguridad P+G cada uno
15530580 Sin revestimiento de seguridad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15540580 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11062433
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Conjunto de vidrio de condensador vertical para Rotavapor R-300, 1500 cm2 . El conjunto cuenta con una entrada superior grande para facilitar la limpieza, conexión para sensor de temperatura de vapor y placa/tubo de vidrio interior. Incluye un matraz receptor de 1 litro, tubos y una abrazadera de rótula.
  • Incluye matraz receptor (1 L), tubos y una abrazadera de rótula.
  • NO incluye matraz evaporador, sello de vacío, conducto de vapor y soporte de condensador.
  • Para usar con Rotavapor R-300, R-2XX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Tipo Condensador vertical
Para utilizar con (aplicación) Evaporador rotatorio
Para utilizar con (equipo) Rotavap™ R-300, R-210 y R-215
Incluye Matraz receptor, tubos y abrazadera de rótula
Material (recubrimiento) Revestimiento de seguridad P+G
Volumen (métrico) 1 L