Learn More
BUCHI Rotavapor Evaporador rotativo R-300, elevación eléctrica
Código de producto. 15521230 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
11R300211S101
11R300251S101
11R300251S141
11R300251V111
11R300251V141
Incluye:
Elevación electrónica, baño de calentamiento B-301; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical de reflujo con matraz receptor; revestimiento P+G
Elevación electrónica, baño de calentamiento B-305; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical con matraz receptor; revestimiento P+G; con frasco de Woulff
Elevación electrónica, baño de calentamiento B-305; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical de reflujo con matraz receptor; revestimiento P+G;
Elevación electrónica, baño de calentamiento B-305; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical de reflujo con matraz receptor; revestimiento P+G; interfaz I-300 con unidad de válvula y VacuBox
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Incluye unitSize
15521230 11R300251S141 Elevación electrónica, baño de calentamiento B-305; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical de reflujo con matraz receptor; revestimiento P+G; interfaz I-300 con unidad de válvula y VacuBox cada uno
15551120 11R300211S101 Elevación electrónica, baño de calentamiento B-301; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical de reflujo con matraz receptor; revestimiento P+G cada uno
15581220 11R300251S101 Elevación electrónica, baño de calentamiento B-305; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical de reflujo con matraz receptor; revestimiento P+G; cada uno
15451374 11R300251V111 Elevación electrónica, baño de calentamiento B-305; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical con matraz receptor; revestimiento P+G; con frasco de Woulff cada uno
15511240 11R300251V141 Elevación electrónica, baño de calentamiento B-305; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical de reflujo con matraz receptor; revestimiento P+G; interfaz I-300 con unidad de válvula y VacuBox cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15521230 Supplier BUCHI Supplier No. 11R300251S141
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Cuenta con un diseño modular para una fácil extensión del R-300 a un sistema totalmente integrado donde una interfaz central regula cada componente. Rotavapor El evaporador rotatorio R-300 cumple con las más altas expectativas en conveniencia y versatilidad para aplicaciones de evaporación rotatoria.
  • Cómoda extracción del conducto de vapor y del frasco gracias al uso de sencillo de Combi-Clip
  • Funcionamiento intuitivo gracias a una elevación manual o eléctrica ergonómica
  • Ajuste inmediato de temperatura de calentamiento y velocidad de giro gracias a los mandos de control colocados de forma intuitiva
  • Extensión de conexión sencilla a un sistema completamente integrado que incluye interfaz central, bomba de vacío y chiller recirculante según sus necesidades&
  • Posibilidad de elegir entre baño de alta temperatura de 5 l y baño de calentamiento rápido de 1 l
  • Amplia gama de útiles accesorios disponibles: Siete conjuntos diferentes de vidrio, protector de seguridad, tapa para la manta calefactora, destilación automática y detección de espuma automática
  • Control de funcionamiento preciso con pantalla digital integrada de temperatura de calentamiento, velocidad de giro y posición de elevación
  • Trazabilidad de todos los parámetros del proceso, incluidos el registro de datos y los gráficos con la interfaz opcional I-300 Pro
  • Alarma instantánea con notificación push en dispositivos móviles en caso de desviación del proceso (solo con interfaz I-300 / I-300 Pro)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Peso (métrico) 13,5 kg
Tensión 220/240 V
Capacidad (métrico) 3 kg
Velocidad De 10 a 280 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) 20°C a 220°C
Material (recubrimiento) Revestimiento de seguridad P+G
Incluye Elevación electrónica, baño de calentamiento B-305; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical de reflujo con matraz receptor; revestimiento P+G; interfaz I-300 con unidad de válvula y VacuBox
Tipo de conjunto de vidrio Conjunto de vidrio vertical de reflujo con matraz receptor
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 429 x 606 x 717 mm
Clasificación IP IP21
Ángulo De 10 a 50°
Certificaciones CE; CSA
Tipo Evaporador rotatorio
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo 11R300251S141
Junta cónica estándar SJ 29/32