Learn More
BUCHI Rotavapor Evaporador rotativo R-300, elevación eléctrica
Código de producto. 15561210 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Tipo de controlador:
1-300
1-300 Pro
I-300
I-300 Pro
Incluye:
Frasco de Woulff
Unidad de válvula
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize Tipo de controlador Incluye
15561210 5 L cada uno - -
15501220 5 L cada uno I-300 Unidad de válvula
15511220 5 L cada uno I-300 Pro Unidad de válvula
15531110 1 L cada uno - -
15541110 1 L cada uno - Frasco de Woulff
15551110 1 L cada uno 1-300 -
15561110 1 L cada uno 1-300 Pro -
15571110 1 L cada uno I-300 Unidad de válvula
15571210 5 L cada uno - Frasco de Woulff
15581110 1 L cada uno I-300 Pro Unidad de válvula
15581210 5 L cada uno I-300 -
15591210 5 L cada uno I-300 Pro -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15561210 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11R300251N001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cuenta con un diseño modular para una fácil extensión del R-300 a un sistema totalmente integrado donde una interfaz central regula cada componente. Rotavapor El evaporador rotatorio R-300 cumple con las más altas expectativas en conveniencia y versatilidad para aplicaciones de evaporación rotatoria.
  • Cómoda extracción del matraz y del conducto de vapor gracias a su fácil uso. Combi-Clip
  • Funcionamiento intuitivo gracias a una elevación manual o eléctrica ergonómica
  • Ajuste inmediato de temperatura de calentamiento y velocidad de giro gracias a los mandos de control colocados de forma intuitiva
  • Fácil ampliación plug and play a un sistema totalmente integrado que incluye una interfaz central, una bomba de vacío y un enfriador de recirculación según sus necesidades
  • Posibilidad de elección entre baño de alta temperatura de 5 L y baño de calentamiento rápido de 1 L
  • Amplia gama de útiles accesorios disponibles: Siete conjuntos diferentes de vidrio, protector de seguridad, tapa para la manta calefactora, destilación automática y detección de espuma automática
  • Control de funcionamiento preciso con pantalla digital integrada de temperatura de calentamiento, velocidad de giro y posición de elevación
  • Trazabilidad de todos los parámetros del proceso, incluido el registro de datos y la creación de gráficos con la interfaz opcional I-300 Pro
  • Alerta instantánea con notificación push en dispositivos móviles en caso de desviación del proceso (solo con Interface I-300/I-300 Pro)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 L
Velocidad De 10 a 280 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) De ambiente a 220 °C
Tipo Evaporador rotatorio
Junta cónica estándar SJ29/32