Descripción
- Cómoda extracción del matraz y del conducto de vapor gracias a su fácil uso. Combi-Clip
- Funcionamiento intuitivo gracias a una elevación manual o eléctrica ergonómica
- Ajuste inmediato de temperatura de calentamiento y velocidad de giro gracias a los mandos de control colocados de forma intuitiva
- Fácil ampliación plug and play a un sistema totalmente integrado que incluye una interfaz central, una bomba de vacío y un enfriador de recirculación según sus necesidades
- Posibilidad de elección entre baño de alta temperatura de 5 L y baño de calentamiento rápido de 1 L
- Amplia gama de útiles accesorios disponibles: Siete conjuntos diferentes de vidrio, protector de seguridad, tapa para la manta calefactora, destilación automática y detección de espuma automática
- Control de funcionamiento preciso con pantalla digital integrada de temperatura de calentamiento, velocidad de giro y posición de elevación
- Trazabilidad de todos los parámetros del proceso, incluido el registro de datos y la creación de gráficos con la interfaz opcional I-300 Pro
- Alerta instantánea con notificación push en dispositivos móviles en caso de desviación del proceso (solo con Interface I-300/I-300 Pro)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 L |
| Velocidad | De 10 a 280 rpm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De ambiente a 220 °C |
| Incluye | Unidad de válvula |
| Tipo de controlador | I-300 |
| Tipo | Evaporador rotatorio |
| Junta cónica estándar | SJ29/32 |