Learn More
BUCHI Rotavapor R-300 con trampa de frío y elevación electrónica
Código de producto. 15475865 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Material (recubrimiento):
Revestimiento de seguridad P+G
Incluye:
Baño de calentamiento B-301
Baño de calentamiento B-301, frasco de Woulff
Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300 Pro, frasco de Woulff y VacuBox
Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300 Pro, unidad de válvula y VacuBox
Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300, frasco de Woulff y VacuBox
Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300, unidad de válvula y VacuBox
Baño de calentamiento B-305
Baño de calentamiento B-305, frasco de Woulff
Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300 Pro, frasco de Woulff y VacuBox
Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300 Pro, unidad de válvula y VacuBox
Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300, frasco de Woulff y VacuBox
Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300, unidad de válvula y VacuBox
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material (recubrimiento) Incluye unitSize
15475865 Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-305 cada uno
15455865 Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-301 cada uno
15581100 Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-301, frasco de Woulff cada uno
15511110 Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300, unidad de válvula y VacuBox cada uno
15591100 Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300, frasco de Woulff y VacuBox cada uno
15521110 Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300 Pro, unidad de válvula y VacuBox cada uno
15501110 Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-301, interfaz I-300 Pro, frasco de Woulff y VacuBox cada uno
15511210 Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-305, frasco de Woulff cada uno
15541210 Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300, unidad de válvula y VacuBox cada uno
15521210 Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300, frasco de Woulff y VacuBox cada uno
15551210 Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300 Pro, unidad de válvula y VacuBox cada uno
15531210 Revestimiento de seguridad P+G Baño de calentamiento B-305, interfaz I-300 Pro, frasco de Woulff y VacuBox cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15475865 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11R300251C101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El Rotavapor R-300 cumple con las más altas expectativas de conveniencia y versatilidad en evaporación rotatoria. El diseño modular permite ampliar el R-300 a un sistema totalmente integrado, con una interfaz central que regula todos los componentes.
  • Una combinación de comodidad y versatilidad en evaporación giratoria
  • El diseño modular permite ampliar el R-300 a un sistema totalmente integrado
  • El baño de calentamiento B-305 se puede utilizar con agua o con aceite térmico
  • Compatibilidad mediante interfaz central para regular individualmente los componentes
  • Funcionamiento intuitivo gracias a las opciones ergonómicas de elevación manual o electrónica
Condensador de trampa en frío (hielo seco)
  • Para la destilación de disolventes con puntos de ebullición bajos
  • Condensación máxima de vapores
  • No se necesita agua de refrigeración, utiliza hielo seco o hielo
  • Compatible con sensor de espuma
Destilaciones inteligentes
  • Permite completar procesos automatizados y sin supervisión con parámetros optimizados del sistema
  • Los usuarios pueden programar sus propios PNT en el sistema y, a continuación, supervisar de forma remota los procesos de destilación
  • BUCHI Los servicios en la nube maximizan sustancialmente los tiempos de actividad del sistema con herramientas de autoservicio inteligentes y actualizaciones gratuitas
Gran flexibilidad
  • El diseño modular ayuda a satisfacer los requisitos específicos de la evaporación giratoria a través de una flexibilidad de sistema de alto nivel
  • Hay disponibles una amplia gama de accesorios del sistema, instrumental de vidrio y opciones de monitorización móvil
  • Los usuarios pueden personalizar procesos de destilación específicos para que se ajusten a la cualquier aplicación
  • Cuenta con siete conjuntos de vidrio diferentes compatibles con varios disolventes y propiedades de las muestras
Máxima comodidad
  • El R-300 se puede operar fácilmente con funciones como comandos de interfaz de un toque y manejo rápido del matraz con Combi-Clip
  • Combi-Clip Con mecanismo de cierre a presión que permite la conexión con una sola mano de los matraces de evaporación.
  • Opciones para ajustar manualmente los parámetros del sistema con botones colocados de forma intuitiva
  • Ajuste inmediato de la temperatura de calentamiento y la velocidad de rotación en caso de un evento urgente o inesperado
  • Posibilidad exclusiva de personalizar el instrumental de vidrio con una impresión permanente personalizada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso (métrico) 13,5 kg
Tensión 100/240 V
Capacidad (métrico) 5 L
Velocidad De 10 a 280 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) 20°C a 220°C
Para utilizar con (aplicación) Rotavapor
Superficie de refrigeración 500 cm2
Material (recubrimiento) Revestimiento de seguridad P+G
Incluye Baño de calentamiento B-305
Temperatura máxima de 220 °C
Vataje 100 W
Tipo de conjunto de vidrio Trampa de frío
Clasificación IP IP21
Capacidad calorífica (métrico) 5,5 L
Ángulo De 10° a 50°
Certificaciones Aprobado por CE/CSA
Tipo Evaporador rotatorio
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo Rotavapor R-300
Junta cónica estándar 29/32