Descripción
- La interfaz central regula cada componente
- Diseño modular
- Versátil:
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5000 mL |
| Velocidad | 180 rpm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 20°C a 220°C |
| Material (recubrimiento) | Revestimiento de seguridad (P+G) |
| Incluye | Baño de calentamiento B-301 (de 20 a 95 °C), tamaño de matraz máx.: 1 l |
| Temperatura máxima | Temperatura ambiente: 220 °C |
| Tipo de matraz compatible | Tamaño máximo del matraz: 1 l |
| Tipo | Evaporador rotatorio |