Learn More
BUCHI Rotavapor™ Evaporador rotatorio R-180
Código de producto. 31525896 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de condensador:
Bobina vertical
Trampa de frío
Tipo de controlador:
I-180
Ninguno
Junta cónica estándar:
24/40
29/32
Tipo de vacío:
Ninguno
V-180
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de condensador Tipo de controlador Junta cónica estándar Tipo de vacío unitSize
31525896 Trampa de frío Ninguno 29/32 Ninguno cada uno
31525897 Trampa de frío I-180 29/32 V-180 cada uno
31525894 Bobina vertical Ninguno 29/32 Ninguno cada uno
31525891 Bobina vertical I-180 29/32 V-180 cada uno
31525890 Trampa de frío Ninguno 24/40 Ninguno cada uno
31525893 Trampa de frío I-180 24/40 V-180 cada uno
31525895 Bobina vertical Ninguno 24/40 Ninguno cada uno
31525892 Bobina vertical I-180 24/40 V-180 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 31525896 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11SR18011C001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El Rotavapor™ R-180 es un sistema confiable y eficiente para la evaporación diaria que cuenta con controles digitales, capacidad de matraz de evaporación de hasta 3 L y un baño inalámbrico. Una pantalla giratoria y un mango de elevación electrónico ergonómico permiten colocar el R180 de 0 a 90 grados.° para ahorrar espacio en su laboratorio.
  • Ascensor electrónico con sistema de elevación automático en caso de corte de corriente
  • Cuatro opciones de condensador con revestimiento de seguridad
  • Termo de baño inalámbrico de 3 L
  • Posicionamiento flexible en la campana extractora
  • Clasificación de resistencia a salpicaduras IP42
  • Opción de modo ECO para apagar después de inactividad
  • Fácil de instalar y mantener.
  • Los sistemas incluyen un controlador de vacío y una bomba de vacío casi silenciosa y resistente a los químicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tensión 220/240 V
Capacidad (métrico) 3 L
Velocidad 10 a 330 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) De ambiente a 95 °C
Tipo de vacío Ninguno
Tipo de condensador Trampa de frío
Clasificación IP IP42
Tipo de controlador Ninguno
Certificaciones UL/CSA, CE, CB
Tipo Evaporador rotatorio
Junta cónica estándar 29/32