Descripción
- Ascensor electrónico con sistema de elevación automático en caso de corte de corriente
- Cuatro opciones de condensador con revestimiento de seguridad
- Termo de baño inalámbrico de 3 L
- Posicionamiento flexible en la campana extractora
- Clasificación de resistencia a salpicaduras IP42
- Opción de modo ECO para apagar después de inactividad
- Fácil de instalar y mantener.
- Los sistemas incluyen un controlador de vacío y una bomba de vacío casi silenciosa y resistente a los químicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 220/240 V |
| Capacidad (métrico) | 3 L |
| Velocidad | 10 a 330 rpm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De ambiente a 95 °C |
| Tipo de vacío | Ninguno |
| Tipo de condensador | Bobina vertical |
| Clasificación IP | IP42 |
| Tipo de controlador | Ninguno |
| Certificaciones | UL/CSA, CE, CB |
| Tipo | Evaporador rotatorio |
| Mostrar más |