Learn More
Buchi™ Evaporador Rotavapor™ R-100
Código de producto. 15314916 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de matraz compatible:
De 50 a 4000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de matraz compatible unitSize
15314916 De 50 a 4000 ml cada uno
1 options
Código de producto. 15314916 Proveedor Buchi™ N.º de proveedor 11100V111
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Incluye accesorios para uso inmediato. El evaporador Buchi™ Rotavapor™ R-100 ofrece un funcionamiento sencillo al integrar interfaz, bomba de vacío y chiller recirculante.
  • Soporta velocidades de rotación ajustables manualmente de 20 a 280 rpm
  • Equipado con un gato elevador para la elevación manual del matraz de evaporación
  • Incluye 
    • Condensador
    • Matraces receptores y de evaporación de 1 l
    • Conducto de vapor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Fondo (métrico) 502 mm con condensador y baño de calentamiento, 502 mm sin
Altura (métrico) 898 mm con baño de calentamiento y condensador; 626 mm sin
Peso (métrico) De 18 a 19 kg
Tensión 220/240 V o 100/120 V
Anchura (métrico) 617 mm con baño de calentamiento y condensador; 480 mm sin
Incluye Condensador, matraces receptores y de evaporación de 1 l y conducto de vapor
Vataje 30 w
Requisitos eléctricos 24 V, 30 W (conectado al baño de calentamiento)
Tipo de conjunto de vidrio Vertical
Tipo de matraz compatible De 50 a 4000 ml
Ángulo De 0 a 35°
Certificaciones CE
Tipo Evaporador rotatorio