Descripción
- Fácil integración plug and play en un Rotavapor Sistema R-300 en cualquier momento
- Control central de todos los parámetros del proceso, como la velocidad de rotación, la temperatura (calefacción, refrigeración, vapor) y la presión
- Supervisión remota en teléfonos inteligentes con notificaciones push y visualización en directo
- Modos: manual, temporizador, continuo
- La flexibilidad de la interfaz permite una instalación y un funcionamiento cómodo desde varias posiciones:
- Rotavapor manejar
- Bomba de vacío
- Campana de humos o pared de la mesa de laboratorio
- Funcionamiento independiente para controlar localmente un sistema de vacío central
- Procesamiento sincronizado gracias al rotavapor, baño de calentamiento, bomba de vacío con control de velocidad y chiller con recirculación controlados centralmente
- Funcionamiento sin supervisión (opcional):
- Destilación automática con sensor CloudDest
- Sensor de espuma para muestras con espuma
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tubos de vacío |
| Incluye | Kit para R-21x/V-7x0 |
| Modelo | Estándar |