Learn More
BUCHI Rotavapor Sistema de evaporador rotativo dinámico R-300
Código de producto. 15457134 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Ascensor electrónico; Bomba de vacío V-300; B-301 Baño Calefactor; SJ 29/32; Conjunto de trampa de vidrio Colt con condensador revestido P+G+LT y matraz receptor; Interfaz I-300 Pro con botella de Woulff y VacuBox
Elevación electrónica; bomba de vacío V-300; baño de calentamiento B-301; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical con condensador con revestimiento P+G y matraz receptor; interfaz I-300 con frasco de Woulff y VacuBox
Elevación electrónica; bomba de vacío V-300; baño de calentamiento B-305; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical con condensador con revestimiento P+G y matraz receptor; interfaz I-300 con frasco de Woulff y VacuBox
Elevación manual; bomba de vacío V-300; baño de calentamiento B-305; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical con condensador con revestimiento P+G y matraz receptor; interfaz I-300 con frasco de Woulff y VacuBox; chiller con recirculación F-305
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
15457134 Elevación electrónica; bomba de vacío V-300; baño de calentamiento B-305; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical con condensador con revestimiento P+G y matraz receptor; interfaz I-300 con frasco de Woulff y VacuBox cada uno
15551260 Ascensor electrónico; Bomba de vacío V-300; B-301 Baño Calefactor; SJ 29/32; Conjunto de trampa de vidrio Colt con condensador revestido P+G+LT y matraz receptor; Interfaz I-300 Pro con botella de Woulff y VacuBox cada uno
15405875 Elevación electrónica; bomba de vacío V-300; baño de calentamiento B-301; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical con condensador con revestimiento P+G y matraz receptor; interfaz I-300 con frasco de Woulff y VacuBox cada uno
15485724 Elevación manual; bomba de vacío V-300; baño de calentamiento B-305; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical con condensador con revestimiento P+G y matraz receptor; interfaz I-300 con frasco de Woulff y VacuBox; chiller con recirculación F-305 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15457134 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11SR300251VS01
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cuenta con automatización completa, funcionamiento guiado basado en método, registro de datos y gráficos en tiempo real para aplicaciones del rotavapor. Rotavapor Los sistemas de evaporador rotativo Dynamic R-300 cumplen con las más altas expectativas en cuanto a operación conveniente y reproducibilidad.
  • Fácil de usar con pantalla táctil que proporciona todos los parámetros del proceso de un solo vistazo
  • Funcionamiento guiado con métodos programables, incluidas notificaciones push en dispositivos móviles cuando se requiere la interacción manual
  • Funcionamiento automático sin supervisión gracias al sensor de espuma AutoDest™
  • Sin emisiones nocivas debido al condensador secundario de bombeo posterior con sensor de nivel opcional que avisa del posible desbordamiento del matraz receptor
  • Arranque instantáneo gracias al ajuste de presión automático y dinámico sin tener que esperar hasta que el baño de calentamiento y el chiller alcancen su temperatura establecida
  • Gráficos de todos los parámetros del proceso incluso de forma remota en dispositivos móviles
  • Funcionamiento eficaz y sostenibilidad mejorada con chiller recirculante controlado centralmente y bomba de vacío con control de velocidad
  • Registro completo de todos los parámetros del proceso en tarjeta SD para un fácil análisis en Microsoft Excel
  • Notificación push en caso de un evento inesperado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso (métrico) Rotavapor de 13 kg, baño de 5 kg con base
Tensión 220/240 V
Capacidad (métrico) Carga de matraz de 3 kg, baño de 2,3 L
Velocidad De 10 a 280 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) De ambiente a 220 °C
Material (recubrimiento) Revestimiento de seguridad P+G
Incluye Elevación electrónica; bomba de vacío V-300; baño de calentamiento B-305; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical con condensador con revestimiento P+G y matraz receptor; interfaz I-300 con frasco de Woulff y VacuBox
Tipo de vacío Bomba de vacío V-300
Tipo de conjunto de vidrio Conjunto de vidrio vertical con condensador con recubrimiento P+G y matraz receptor
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Rotavapor: 429 x 606 x 717 mm; baño: 275 x 307 x 202 mm
Clasificación IP IP21
Tipo de controlador I-300
Exactitud de temperatura ±1 °C
Capacidad calorífica (métrico) 5 L
Ángulo De 10 a 50°
Certificaciones CE; CSA
Tipo Sistema de rotavapor
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo 11SR300251VS01
Junta cónica estándar SJ 29/32