Learn More
BUCHI Rotavapor Sistema de evaporador rotativo dinámico R-300
Código de producto. 18850072 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Condensador secundario
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
18850072 Condensador secundario cada uno
1 options
Código de producto. 18850072 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11SR300261VS01
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cuenta con automatización completa, funcionamiento guiado basado en método, registro de datos y gráficos en tiempo real para aplicaciones del rotavapor. Rotavapor Los sistemas de evaporador rotativo Dynamic R-300 cumplen con las más altas expectativas en cuanto a operación conveniente y reproducibilidad.
  • Easy to use with touch screen providing all process parameters at a glance
  • Guided operation with programmable methods including push notifications on mobile devices when manual interaction is required
  • Unattended automatic operation thanks to the AutoDest™ and foam sensor
  • No harmful emissions due to post-pump secondary condenser with optional level sensor that alerts potential overflow of the receiving flask
  • Instant start thanks to automatic and dynamic pressure adjustment without waiting until heating bath and chiller reach their set temperature
  • Charting of all process parameters even remotely on mobile devices
  • Efficient operation and increased sustainability with centrally controlled recirculating chiller and speed controlled vacuum pump
  • Comprehensive recording of all process parameters on SD card for easy analysis on Microsoft Excel
  • Push notification in case of an unexpected event
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 L
Velocidad De 10 a 280 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) 20°C a 220°C
Material (recubrimiento) Recubrimiento de seguridad (P+G)
Incluye Condensador secundario
Tipo Evaporador rotatorio
Junta cónica estándar SJ29/32