Descripción
- Bomba de diafragma de dps etapas fabricada con material resistente a productos químicos
- Recomendada para disolventes con puntos de ebullición bajos o medios.
- Se puede combinar con un condensador.
- El ajuste de velocidad se detiene completamente si se alcanza el vacío y funciona de forma intermitente a una velocidad muy baja para mantener el vacío constante.
- Aumento de la vida útil del diafragma debido a periodos de no funcionamiento.
- Bajo consumo de energía debido al funcionamiento intermitente.
- Reducción significativa del ruido y la vibración debido a periodos de no funcionamiento.
- Funciona sin válvula de vacío.
- Nivel de vacío preciso en todo momento.
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 156 x 236 x 196 mm |
| Descripción | Bomba de vacío de rotavapor |
| Vataje | 160 W |
| Peso (métrico) | 4,3 kg |
| Clasificación de carcasa | IP65 |
| Presión máxima | 12 Mbar |