Descripción
Condensador para Hei-VAC Vario Control, Vario Tec y Vario Station
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Condensador |
| Temperatura máx. (métrico) | 40 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | 10 °C |
| Para utilizar con | Unidad de bombeo/control Rotavac Vario |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Clasificación de carcasa | IP20 |
| Tensión | 115 V |