Learn More
Heidolph™ Control Rotavac Vario
Código de producto. 10343945 Tienda Heidolph Instruments Productos
Click to view available options
Tipo de bomba:
Bomba de tres etapas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10343945
Marca: Heidolph™ 5910014100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La bomba de diafragma de tres etapas se ha fabricado con material resistente a productos químicos que incluye una alta capacidad de succión de 1,7 m3/h para una evacuación más rápida.
  • Bomba de diafragma de tres etapas fabricada con material resistente a productos químicos
  • Alta capacidad de succión de 1,7 m³/h para ofrecer la evacuación más rápida
  • Alcanza un vacío máximo de 2 mbar
  • Incluso si la válvula de lastre de gas está abierta, se alcanza un excelente vacío final cuando se trabaja con vapores fácilmente condensables. 
  • Esto permite la destilación de disolventes de alto punto de ebullición como DMF O DMSO a temperaturas de baño bajas
  • Se puede combinar con un condensador
  • Entrada de alimentación: 160 W
  • Peso: 5,4 kg
  • Dimensiones (sin condensador): 167 de L/236 de An/196 mm de Al
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 2 Mbar
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 167 x 236 x 196 mm
Peso (métrico) 5,4 kg
Tipo de bomba Bomba de tres etapas
Clasificación de carcasa IP20
N.º de etapas 3