Learn More
Heidolph™ Control de válvula Rotavac
Código de producto. 10047841 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
195 x 245 x 310 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10047841 195 x 245 x 310 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10047841 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5910013000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta bomba regulada con válvula de diafragma de dos etapas, fabricada con materiales resistentes a productos químicos, cuenta con una alta capacidad de succión de 2,0 m3/h para realizar una evacuación más rápida y es ideal para la mayoría de los laborator
  • Bomba de diafragma de dos etapas fabricada con material resistente a productos químicos
  • Alta capacidad de succión de 2,0 m³/h para ofrecer la evacuación más rápida
  • Alcanza un vacío máximo de 7 mbar
  • Capacidad de succión para hasta 3 rotavapores al mismo tiempo 
  • El vacío se puede controlar manualmente o a través de un vacío accionado por controladores de vacío
  • En función de su aplicación puede activar o desactivar la bomba de vacío mediante la caja de control
  • Se puede combinar con un condensador
  • Entrada de alimentación: 180 W
  • Peso: 12,8 kg
  • Dimensiones (sin condensador): 195 de L/245 de An/310 mm de Al
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 195 x 245 x 310 mm
Clasificación de carcasa IP65