Learn More
Scientific Industries™ Plataforma estándar Rotator Genie con bandas
Código de producto. 11391484 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Rotator Genie
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11391484 Rotator Genie cada uno
1 options
Código de producto. 11391484 Proveedor Scientific Industries™ N.º de proveedor 83041458
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.35€
    148.69€ / paquete de 1
    Ahorro 26.66€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Sostenga varios tipos de embarcaciones con esta plataforma en el Rotator-Genie.
Plataforma estándar con bandas. Se suministra con SI-210X. También se puede utilizar en SI-220X.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Modelo SI-2110
Para utilizar con (equipo) Rotator Genie